Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyrene Semi Micro Cuvettes for UV and Visible Wavelengths
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-micro Cuvette |
| Engangs | Reusable |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Materiale | Plastic |
| Mængde | 100/Pk. |
| Bølgelængdeområde | 220 to 900 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |