Få mere at vide
BRAND™ Polystyren prøvehætteglas
Artikelnummer. 10717861 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10717861 Klarhed Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10717861 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 722060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1354.17 DKK / Pakke med 1000
    Spare 595.83 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Inkluderer polyethylen snaphætte. Til brug med Leuko-Ery tæller.
  • Polystyren konstruktion
  • Klar
  • CE-mærket i henhold til IVD-direktiv 98/79 EF
  • Inkluderer tryklås af polyethylen
  • Leveres i pakker af 1.000 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) 12 mL
Inkluderer Med polyethylen tryk på hætten
nr. pr. pakke 1000
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Mængde 1000 Pk.
Højde (metrisk) 38 mm