Få mere at vide
Kartell SpA Polystyren prøvekop
Artikelnummer. 10234091
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10234091 2.5 mL Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10234091 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0260200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvekop lavet af polystyren med en kapacitet på 2,5 ml
Polystyren-prøvekop til Boehringer ES 300™ og ES 600™ Enzymun-Test System.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 500
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Produkttype Prøvekop
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Boehringer ES 300™ and ES 600™ Enzymun-Test Systems
Højde (metrisk) 40 mm
Latex fri Ja
Volumen 2,5 mL approx.