Få mere at vide
Gosselin™ Polystyren rund petri-plade med dobbelt yderpose
Artikelnummer. 15468784
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15468784 100 mm Pakke med 825
1 options
Artikelnummer. 15468784 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. BP90B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    917.24 DKK / Pakke med 825
    Spare 227.76 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Anvendes i mange forskellige applikationer som klinisk, miljø, industri og mikrobiologi.
  • Anvendes i mange forskellige applikationer som klinisk, miljø, industri og mikrobiologi
Overholdelse
EF N1935/2004, ISO 11137, STERIL R SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N1935/2004, ISO 11137: STERIL R SAL 10-6
Oversigt Har dobbelt yderpose med sporbarhed
Farve Neutral
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Nå tælle 1
Mængde 33/Taske
Størrelse 15 x 100 mm
Aftræk Nej
Højde (metrisk) 41 mm
Diameter (metrisk) 100 mm