Få mere at vide
Multiroir™ Rektangulære bakker i polystyren
Højde (metrisk):
34 mm (indvendig), 37 mm (ydre)
40 mm (indvendig), 42 mm (ydre)
42 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Multi-formål
- Polystyren
- Rektangulær
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Højde (metrisk) | 34 mm (indvendig), 37 mm (ydre) |
| Længde (metrisk) | 175 mm (indvendig), 205 mm (ydre) |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 100 mm (indvendig), 130 mm (ydre) |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Form | Rektangulær |