Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverspatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12554366 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12554366
Brand: Sampling Systems™ 8095A150S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hård og behagelig at bruge med dets specialdesignede afrundede håndtag og robuste klinge. Pulverspatelen er fremstillet og pakket i en kontrolleret atmosfære (klasse 100.000 renrum) og kan derfor bruges direkte fra posen.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Fås i 2 forskellige størrelser og en række farver
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig enhed kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype Pulver spatel
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 230 mm