Få mere at vide
Cole-Parmer™ Snap-Cap Sample Vials
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
11,1 ml
25,9 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Vials will withstand normal centrifugation
- Made from polystyrene with polyethylene caps
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28.6 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) | 25,9 ml |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 33.3 mm |
| Type | Sample Vial |