Få mere at vide
TPP™ Petriskåle i polystyren
Artikelnummer. p-6927037
Diameter (metrisk):
96 mm
Kapacitet (metrisk):
17 ml
Kulturområde:
60 kvm. cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Artikelnummer. 11361774
Brand: TPP™ 93100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af krystalklar polystyren for at give visuel kontrol af celler i stablede fade ved hjælp af transmitteret lys. TPP™ Petriskåle i polystyren er designet med en gribering for nem håndtering og for at forhindre utilsigtet tab af skålens bund.
  • Overfladebehandling af vækstområdet øger optimalt celleproliferationen
  • Tætninger i griberingen gør fadets greb sikkert
  • Gult markeringsområde på siden af låget, frostet på siden af bunden
  • Stablering på låget og tilsvarende ryg på bunden giver sikker stabling
  • Konsekvente vækstbetingelser:
    • Ventilationsåbninger giver luftstrøm mellem stablede tallerkener for ensartet vækst og forebyggelse af kondens
    • Knaster på indersiden af skålens låg fungerer som afstandsstykker, begrænser kondens og muliggør en konstant bevægelse af luft
  • Numerisk ur markeringer (12, 3, 6, 9) i bunden af fadet opdeler det i kvadranter for hurtig orientering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Farve Klar
Kulturområde 60 kvm. cm
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Højde (metrisk) 21 mm
Diameter (metrisk) 96 mm