Få mere at vide
TPP™ Petriskåle i polystyren
Description
Fremstillet af krystalklar polystyren for at give visuel kontrol af celler i stablede fade ved hjælp af transmitteret lys. TPP™ Petriskåle i polystyren er designet med en gribering for nem håndtering og for at forhindre utilsigtet tab af skålens bund.
- Overfladebehandling af vækstområdet øger optimalt celleproliferationen
- Tætninger i griberingen gør fadets greb sikkert
- Gult markeringsområde på siden af låget, frostet på siden af bunden
- Stablering på låget og tilsvarende ryg på bunden giver sikker stabling
- Konsekvente vækstbetingelser:
- Ventilationsåbninger giver luftstrøm mellem stablede tallerkener for ensartet vækst og forebyggelse af kondens
- Knaster på indersiden af skålens låg fungerer som afstandsstykker, begrænser kondens og muliggør en konstant bevægelse af luft
- Numerisk ur markeringer (12, 3, 6, 9) i bunden af fadet opdeler det i kvadranter for hurtig orientering
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 60 kvm. cm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 21 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |