Få mere at vide
Kartell™ Petriskåle i polystyren
Artikelnummer. p-8007253
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
Form:
Firkant
Rund
Overfladebehandling:
Aseptisk
Beta-ray sterilisering
Inkluderer:
4 afsnit
Triple Vents
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 500
Artikelnummer. 10499782
Brand: Kartell™ 0035800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af krystalklar polystyren for optisk klarhed. Kartell™ Petriskåle i polystyren er velegnede til rutinemæssigt laboratoriearbejde og bakteriologisk forskning.
  • Engangs
  • Klar petriskål lavet af PS (polystyren)
  • Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde
  • Kan bruges i bakteriologisk forskning
  • CE-mærket, IVD-godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/IVD
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Overfladebehandling Aseptisk
Til brug med (applikation) Til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning
Inkluderer Triple Vents
nr. pr. pakke 500
Aftræk Ja
Diameter (metrisk) 90 mm