Få mere at vide
Kartell™ Petriskåle i polystyren
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
Form:
Firkant
Rund
Overfladebehandling:
Aseptisk
Beta-ray sterilisering
Inkluderer:
4 afsnit
Triple Vents
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 500
Beskrivelse
- Engangs
- Klar petriskål lavet af PS (polystyren)
- Designet til rutinemæssigt laboratoriearbejde
- Kan bruges i bakteriologisk forskning
- CE-mærket, IVD-godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE/IVD |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Overfladebehandling | Aseptisk |
| Til brug med (applikation) | Til rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning |
| Inkluderer | Triple Vents |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Aftræk | Ja |
| Vis mere |