Få mere at vide
Greiner Bio-One Petriskåle i polystyren
Beskrivelse
- Varmebestandig op til 60 °C
- Fås både med ventil og uden ventil
- Vælg mellem standard rundt design, firkantet profil, specialmodeller og kontaktskåle/OneWell-modeller Plate™
- Let stabling
- Krystalpolystyren til optimal analyse med mikroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 480-pakke |
| Aftræk | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 16 mm |
| Højde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 94 mm |