Få mere at vide
Greiner Bio-One Petriskåle i polystyren
Artikelnummer. 10707801
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Aftræk:
Ja
Nej
Mængde:
120 stk
360 pakke
480 stk
600 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 480
Pakke med 600
Artikelnummer. 10707801
Brand: Greiner Bio-One 628102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget gennemsigtig polystyren på grund af dets varmebestandige egenskaber for at muliggøre brug med varm agar. Greiner BioOne™ Petriskåle i polystyren fås i en bred vifte af formater og størrelser for at imødekomme flere forskningsbehov.
  • Varmebestandig op til 60 °C
  • Fås i ventileret og ikke-ventileret
  • Vælg mellem standard rundt design, firkantet profilfad, specialmodeller og kontaktfade/OneWell Plate™ modeller
  • Nem stabling
  • Krystal polystyren til optimal analyse ved mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Mængde 600 pakke
Aftræk Ja
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm