Få mere at vide
Greiner Bio-One Petriskåle i polystyren
Description
- Varmebestandig op til 60 °C
- Fås i ventileret og ikke-ventileret
- Vælg mellem standard rundt design, firkantet profilfad, specialmodeller og kontaktfade/OneWell Plate™ modeller
- Nem stabling
- Krystal polystyren til optimal analyse ved mikroskopi
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 80 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 480 stk |
| Aftræk | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 16 mm |
| Højde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 94 mm |