Få mere at vide
Greiner Bio-One Petriskåle i polystyren
Dimensions (Dia. x H):
60 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
145 x 20 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Aftræk:
Ja
Nej
Mængde:
120 stk
360 pakke
480 stk
600 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 480
Pakke med 600
Beskrivelse
- Varmebestandig op til 60 °C
- Fås i ventileret og ikke-ventileret
- Vælg mellem standard rundt design, firkantet profilfad, specialmodeller og kontaktfade/OneWell Plate™ modeller
- Nem stabling
- Krystal polystyren til optimal analyse ved mikroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 360 pakke |
| Aftræk | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 100 x 20 mm |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |