Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle i polystyren
Artikelnummer. 11739242
Diameter (metrisk):
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Artikelnummer. 11739242
Brand: Fisherbrand™ PF55V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabelbare runde petriskåle til almindelig brug i laboratoriet.
  • Kompatibel med robotsystemer
  • Fremragende optisk kvalitet
  • FDA-godkendt virgin polystyren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Til brug med (applikation) Til brug, når der er behov for besparelser i medier eller inkubatorplads
Emballage Tredobbelt i sække
Mængde 1620 Sag
Aftræk Tredobbelt ventileret
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 55 mm