Få mere at vide
Sterilin™ Petriskåle i polystyren
Mængde:
600 sag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Beskrivelse
- Fremstillet af ikke-cytotoksisk jomfru polystyren
- Ideel til brug i automatiske tallerkenskænke
- Kun til in vitro brug
- Tredobbelt —ventileret hjælper gasudveksling; velegnet til kortvarigt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Type | Petriskål |
| Mængde | 600 sag |
| Aftræk | 3 |
| Højde (metrisk) | 14.1 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |