Beskrivelse
- Fremstillet af polystyren
- Uden udluftning
- Pakke med 1620, 108 poser med 15 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| nr. pr. pakke | 1620 |
| Emballage | 108 poser af 15 stk |
| Højde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |