Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Sterile petriskåle
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Gamma bestrålet.
- Engangs.
- Med låg.
- Praktiske stablekanter.
- Pakket sterilt i letåbnede poser med 20 stk.
- 2 æsker/etui.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Petriskål |
| Til brug med (applikation) | Til dyrkning af svampe, bakterier og andre mikroorganismer |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| Emballage | Tasker |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm (2 x 0,563 tommer) |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Vis mere |