Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Sterile petriskåle
Artikelnummer. 15236464 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15236464
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0613900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sterile petriskåle i polystyren er til engangsbrug og har praktiske stablekanter.
  • Gamma bestrålet.
  • Engangs.
  • Med låg.
  • Praktiske stablekanter.
  • Pakket sterilt i letåbnede poser med 20 stk.
    • 2 æsker/etui.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Til brug med (applikation) Til dyrkning af svampe, bakterier og andre mikroorganismer
nr. pr. sag 500/Cs.
Emballage Tasker
Dimensions (Dia. x H) 100 x 15 mm (3,9 x 0,6 tommer)
Højde (metrisk) 15 mm
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Diameter (engelsk) 3,9 tommer.
Diameter (metrisk) 100 mm