Få mere at vide
VITLAB™ Polystyren ikke-sterile pipetter
Artikelnummer. 16563592
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16563592 10 mL
16503592 1 mL
16523592 2 mL
16543592 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16563592 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 161019
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Materiale Polystyren
Uddannet Ja
Gradueringer 0.10 mL
Mængde Pakke med 10 stk.
Farve Klarhed
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Pipet