Få mere at vide
VITLAB™ Polystyren ikke-sterile pipetter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.10 mL |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 320 mm |
| Type | Pipet |