Få mere at vide
VITLAB™ Polystyren ikke-sterile pipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Længde (metrisk) | 272 mm |
| Type | Pipet |