Få mere at vide
Socorex™ Polystyren flerkanals rundbundede reservoirer
Description
- Polystyren konstruktion
- Hver kanal har en afrundet bund
- Samlet kapacitet 48ml
- God bænk stabilitet
- Perfekt kombination med flerkanalspipetter
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Flerkanals reservoir |
| Kanaler | 12 |