Få mere at vide
Socorex™ Polystyren flerkanals rundbundede reservoirer
Beskrivelse
- Polystyren konstruktion
- Hver kanal har en afrundet bund
- Samlet kapacitet 48ml
- God bænk stabilitet
- Perfekt kombination med flerkanalspipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Flerkanals reservoir |
| Kanaler | 8 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?