Beskrivelse
- Multi-use tubes
- Can withstand 1500rpm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Emballage | 1000/Bag, 1 Bag/Box |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Test Tube |