Beskrivelse
- Støtte cellevækst og differentiering af endotel- og epitelcellelinjer, herunder CaCo-2
- Designet til maksimal brugervenlighed, lettere pipettering og basolateral adgang
- Optimeret til at vokse og opretholde cellemonolag med høj integritet
- Plader har fødder til at hæve pladen over arbejdsfladen, når de skilles ad fra fødebakken, hvilket reducerer monolagskontamination
- Kan bruges manuelt eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer
- Kan bruges med enten en enkelt- eller multi-brønds foderbakke
- Rivedråbeformede modtagerbrønde eliminerer luftbobler, når pladerne samles
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Oversigt | Cellekulturindsatsplade, Isopore™ Medier |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 (Filter) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekulturindsats |
| Nå tælle | 24 |
| Vis mere |