Få mere at vide
Kartell™ Polystyren mikroskop skydeboks
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10586191
Skift visning
Slidekapacitet:
25
50
100
Dybde (metrisk):
83 mm
97 mm
180 mm
Højde (metrisk):
35 mm
38 mm
Bredde (metrisk):
98 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slidekapacitet Dybde (metrisk) Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10586191 100 180 mm 35 mm 230 mm Hver
10162181 25 83 mm 38 mm 98 mm Pakke med 4
10576191 50 97 mm 35 mm 230 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586191 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0027800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    136.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.78 DKK
    27% Slukket
På lager
Fremstillet af praktisk talt ubrydelig højslags polystyren. Kartell™ Polystyren mikroskopobjektglasbokse er designet til omhyggelig opbevaring og klassificering af objektglas.
  • Slidserne har god afstand til nem håndtering af 76 mm x 26 mm dias
  • Slots er tydeligt nummererede og kan krydshenvises med tilsvarende indekskort
  • Lågene er helt aftagelige
  • Top og bagside tydeligt markeret
  • 50 og 100 plads kasserne har lokaliseringsøjer, så kasser kan stables
Tekniske data
Slidekapacitet 100
Farve Grå
rum 100
Dybde (metrisk) 180 mm
Enheden holder 100 dias
Højde (metrisk) 35 mm
Inkluderer Låg og kartotekskort
Materiale Polystyren
Stabelbar Ja
Bredde (metrisk) 230 mm