Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Forskellige klingebredder til rådighed. Ideel til små hætteglas eller prøvebeholdere
- Fås også i HDPE for ekstra kemikalieresistens
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
- Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
- Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
- Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
- Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
- Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
- Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) klinge | 40 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 13 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 170 mm |