Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren makrokuvetter til synlige bølgelængder
Artikelnummer. 11837832 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11837832
Brug disse kuvetter til mere konstante prøvetemperaturer under fotometriske målinger. Fisherbrand™ Polystyren makrokuvetter til synlige bølgelængder har fremragende optisk transmissionsområde og lille vægtykkelse for øget varmeoverførsel.
  • Meget lav variation af ekstinktionsværdier
  • Fremragende optisk transmissionsområde
  • Hulrumssorteret produktion
  • Gennemsigtighed Cirka 90 % rabat mellem 400nm og 800nm
Tekniske data
Type Makro kuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Materiale Polystyren, Polystyrene
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 400 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm