Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren makrokuvetter til synlige bølgelængder
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Type | Makro kuvette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Materiale | Polystyren, Polystyrene |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 400 til 800 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |