Få mere at vide
ratiolab™ Makro Q-VETTES
Artikelnummer. 10499652
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10499652 4 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10499652 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 2711110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00 DKK
    36.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 19.47 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Brug disse kuvetter til mere konstante prøvetemperaturer under fotometriske målinger. ratiolab™ Macro Q-VETTES har fremragende optisk transmissionsområde og lille vægtykkelse for øget varmeoverførsel.
Den optimerede form og den lille vægtykkelse af kuvetterne giver øget varmeoverførsel, hvilket resulterer i mere konstante prøvetemperaturer under fotometriske målinger.
  • Glasklar polystyren (PS)
  • Gældende bølgelængdeområde 340 til 900 nm
  • Meget lav variation af ekstinktionsværdier
  • Fremragende optisk transmissionsområde
  • Hulrumssorteret produktion
  • Stilængde 10 mm
  • Ydermål 12,5 x 12,5 x 45 mm
  • Leveres i praktiske styrofoam stativer: 100 netidentiske kuvetter i styroporæske med låg, der kan lukkes
Tekniske data
Type Makro kuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Materiale Glas, Polystyren
Inkluderer Lukbart låg
Mængde 100/Pk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 900 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm