Beskrivelse
- Can be secured with cable ties for extra security
- Made of polystyrene and is stackable.
- Measures 420 x 240 x 205mm
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 420 x 240 x 205 mm |
| Til brug med (udstyr) | Droplet™ Blood Collection Tray |
| Højde (metrisk) | 205mm |
| Længde (metrisk) | 420mm |
| Bredde (metrisk) | 240mm |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Phlebotomy Lab Tray |