Få mere at vide
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Artikelnummer. p-8005797
Encompass
Dimensioner (L x B x H):
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10218302
Brand: Kappes Systeme™ 6060.00.0557
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tekniske data
Type Bin Lid
Materiale Polystyrene
Farve Transparent
Til brug med RasterPlan Plastic Bin
Til brug med (applikation) Food Storage
Serie 7
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 160 x 105 x 75 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.