Få mere at vide
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Dimensioner (L x B x H):
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bin Lid |
| Materiale | Polystyrene |
| Farve | Transparent |
| Til brug med | RasterPlan Plastic Bin |
| Til brug med (applikation) | Food Storage |
| Serie | 5 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 140 x 130 mm |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Bredde (metrisk) | 140 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.