Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 6,0 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426515
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426515 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 15426515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042716.AA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren latex mikrosfære bruges som et biokompatibelt materiale, især i tandpleje. De bruges som isolatorer, til sprøjtestøbning og støbning, som plader, plader, stænger, stive former og perler. Det bruges også som ekstruderingsstøbt skumemballage, spisestel, flasker, legetøj og engangsbestik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Mængde 5 mL
Lugt Lugtfri
Molekylær formel (C8H8)n
Partikelstørrelse 6,0 mikron
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand.
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn ethenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water