Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 4,5 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416515
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416515 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 15416515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042715.AA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren latex mikrosfærer anvendes i flowcytometri, fluorescensmikroskopi og som kalibreringspartikler. Det finder en anvendelse til påvisning af spormængder af antigener eller antistoffer i serum, urin og cerebrospinalvæsker. Det bruges også som en stimulusreagerende partikelemulgator til olie-i-vand-emulsion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Mængde 5 mL
Lugt Lugtfri
Molekylær formel (C8H8)n
Partikelstørrelse 4,5 mikron
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, kloroform, kulstoftetrachlorid og cyclohexan. Uopløseligt i acetone, butan, ethanol, ether, methanol, hexan, phenol, propanol og vand.
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water