Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 2 mikron, 10 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Brug i proteinbinding; størrelsesmarkører. Den mest populære brug af latexperler er i diagnostisk brug af adsorberede antistoffer eller antigener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Fysisk form | Spredning |
| Mængde | 15 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | (C8H8)n |
| Partikelstørrelse | 2 mikron |
| MDL nummer | MFCD00084450 |
| Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, chloroform, kulstoftetrachlorid, cyclohexan, dimethylformamid, methylenchlorid, pyridin, tetrahydrofuran, toluen, xylen. Uopløseligt i acetone, butan, ethanol, ether, methanol, hexan, phenol, propanol, vand. |
| Vis mere |