Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 15,0 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446515
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446515 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 15446515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042718.AA
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren latex mikrosfære bruges som plastik, omfatter beskyttende emballage, beholdere, låg, flasker, bakker, tumblere og engangsbestik. Og også brugt til proteinbinding, størrelsesmarkører. Den mest populære brug af latexperler er i diagnostisk brug af adsorberede antistoffer eller antigener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Mængde 5 mL
Lugt Lugtfri
Molekylær formel (C8H8)n
Partikelstørrelse 15,0 mikron
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, chloroform, carbontetrachlorid, cyclohexan, dimethylformamid, methylenchlorid, pyridin, tetrahydrofuran, toluen, xylen. Uopløseligt i acetone, butan, ethanol, ether, methanol, hexan, phenol, propanol, vand.
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water