Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 1 mikron, tør form, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476545
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476545 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15476545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043711.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Polystyren bruges i lim, plast, belægninger, til elektriske applikationer. I laboratorier blev beholdere såsom rør, petriskåle fremstillet i polystyren, brugt til bygningskonstruktionspanelpakning, isolatorer, til sprøjtestøbning og støbning, som plader, plader, stænger, stive former og perler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
Navn note Tør form
CAS 9003-53-6
Fysisk form Mikrosfære
Molekylær formel (C8H8)n
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, toluen, pyridin, dichlormethan, tetrahydrofuran, methylisobutylketon. Uopløselig i vand.
Mængde 500 mg
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 1 mikron