Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 1 mikron, 10 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446415
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446415 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 15446415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041917.7C
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Brug i proteinbinding; størrelsesmarkører. Den mest populære brug af latexperler er i diagnostisk brug af adsorberede antistoffer eller antigener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
Farve Hvid
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Molekylær formel (C8H8)n
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, chloroform, kulstoftetrachlorid, cyclohexan, dimethylformamid, methylenchlorid, pyridin, tetrahydrofuran, toluen, xylen. Uopløseligt i acetone, butan, ethanol, ether, methanol, hexan, phenol, propanol, vand.
Mængde 15 mL
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10 wt% dispersion in water
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 1 mikron