Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 0,75 mikron, 2,5 vægtprocent dispersion i vand
Descripción
Polystyrenlatex-mikrosfære bruges som et biokompatibelt materiale, især inden for tandpleje. De bruges som isolatorer, til sprøjtestøbning og støbning, som plader, plader, stænger, stive former og perler. De bruges også som ekstruderingsstøbt skumemballage, service, flasker, legetøj og engangsbestik.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Fysisk form | Mikrosfære |
| Mængde | 15 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | (C8H8)n |
| Partikelstørrelse | 0,75 mikron |
| MDL nummer | MFCD00084450 |
| Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Opløselighedsinformation | Helt blandbar med vand. |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.