Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 0,50 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Polystyren latex mikrosfærer anvendes i flowcytometri, fluorescensmikroskopi og som kalibreringspartikler. Det finder en anvendelse til påvisning af spormængder af antigener eller antistoffer i serum, urin og cerebrospinalvæsker. Det bruges også som en stimulusreagerende partikelemulgator til olie-i-vand-emulsion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Fysisk form | Spredning |
| Mængde | 15 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | (C8H8)n |
| Partikelstørrelse | 0,50 mikron |
| MDL nummer | MFCD00084450 |
| Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, kloroform, kulstoftetrachlorid og cyclohexan. Uopløseligt i acetone, butan, ethanol, ether, methanol, hexan, phenol, propanol og vand. |
| Vis mere |