Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 0,10 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486505
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486505 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 15486505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042712.4Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4564.50 DKK
    3672.65 DKK / 15ml
    Spare 891.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren latex mikrosfære er kovalent knyttet til et enkeltstrenget DNA for at øge ladningsstabiliseringen af mikrosfærerne. Yderligere bruges det som en effektiv støtte til immunologiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Mængde 15 mL
Lugt Lugtfri
Molekylær formel (C8H8)n
Partikelstørrelse 0,10 mikron
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i methylethylketon, benzen og toluen. Let opløselig i diethylether, n-octanol og acetone. Uopløselig i vand.
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water