Få mere at vide
Polystyren latex mikrosfære, 0,05 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476505
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476505 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 15476505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042711.AB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyren latex mikrosfære, 0,05 mikron, 2,5 vægt% dispersion i vand bruges til proteinbinding og som størrelsesmarkører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene latex microsphere
Farve Hvid
CAS 9003-53-6
Fysisk form Spredning
Mængde 10 mL
Lugt Lugtfri
Molekylær formel (C8H8)n
Partikelstørrelse 0,05 mikron
MDL nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Opløselighedsinformation Opløselig i methylethylketon, benzen og toluen. Let opløselig i diethylether, n-octanol og acetone. Uopløselig i vand.
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn ethenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water