Få mere at vide
Technical Service Consultants™ L-formet spreder i polystyren
Artikelnummer. 12739885
Skift visning
Mængde:
1000/pakke
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12739885 1000/pakke Pakke med 1000
12749885 500 pakker Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12739885 Leverandør Technical Service Consultants™ Leverandørnr. TS/30A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1263.67 DKK / Pakke med 1000
    Spare 236.33 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Bruge Technical Service Consultants™ Polystyren L-formet spreder til overfladespredning af væske- eller kulturprøver ensartet over overfladen af faste medier. Den er formet som en hockeystav og anbefales til engangsøvelser eller sterile teknikker.
  • Polystyren
  • Tre års holdbarhed
  • Ideel til bakterietal
  • L-formet plastik (fast) skrællpose
  • Hockey Stick Form
Tekniske data
Mængde 1000/pakke
Form L-form
Materiale Polystyren
Produkttype Spreder