Få mere at vide
Brand™ Inokulationsløkke af polystyren
Artikelnummer. 10110821 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen:
1μ L
10μ L
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Farve Pakningsstørrelse
10110821 10μ L Blå -
10160721 1μ L Hvid Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110821 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 452210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.51 DKK
    592.92 DKK / Pakke med 1000
    Spare 46.59 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tillader blide striber uden at beskadige næringsoverfladen. BRAND™ Polystyren-podningsløkker er meget fleksible, med løkke i den ene ende og nål i den anden eller løkker i begge ender.
  • Fremstillet af polystyren.
  • Til podning af næringsmedier.
  • Fås enten med løkke i den ene ende og nål i den anden eller løkker i begge ender.
  • Høj fleksibilitet tillader blide striber uden at beskadige næringsoverfladen.
  • y-stråle steriliseret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 10μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Blå
Produkttype Inokuleringsløkke
Inkluderer Nål
Mængde 1000/Pk.