Få mere at vide
Cole-Parmer™ Sekskantet polystyren vejeskåle
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Gennemsigtig antistatisk polystyren
- Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer, vandige opløsninger og alkoholbaser
- Prøveholdere til generelle formål
- Unikt sekskantet design til skridsikker håndtering og hældning
- Engangs
- Biologisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Sekskantet |
| Type | Antistatisk vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Til vejning, dispensering eller hældning af væsker eller faste stoffer |
| Størrelse | Lille |
| Dybde (metrisk) | 4.4 cm |
| Diameter (engelsk) | 1,75 tommer. |
| Vis mere |