Få mere at vide
Kartell™ Firkantede frigo æsker
Artikelnummer. p-8009614
Kapacitet (metrisk):
25 l
32 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10074510
Brand: Kartell™ 0370500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter prøver med en termisk isoleret, ikke-giftig boks. Kartell™ Square Frigo Boxes er fuldstændig fødevaresikre på grund af en polyurethanisolerende jakke og en høj slagfast polystyrensammensætning.
  • Lav temperatur beholdere
  • Fremstillet af termoplastisk materiale med høj slagkraft
  • Termisk isoleret ved hjælp af en polyurethan-isoleringsjakke
  • Ikke-giftig og derfor 100% fødevaresikker
Tekniske data
Højde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 230 x 400 x 350 mm
Materiale Polystyren
Type Frigo boks
Kapacitet (metrisk) 25 l