Få mere at vide
Fisherbrand™ Friktionstilpassede One-Well Tube racks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11354055 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Rør (29 mm), Rør (5 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Holder unitSize
11354055 Rør (29 mm), Rør (5 ml) Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11354055
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder et 50 ml rør. Fisherbrand™ Friction-Fit One-Well Tube racks er et økonomisk pladsbesparende valg til prøvetestning i lille skala.
  • Polystyren konstruktion
  • Glider jævnt hen over bordpladen
  • Brønd Dia: 29 mm
  • Mål (L x H): 92 x 30 mm
  • Anbefales ikke til autoklavering
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Blå
Holder Rør (29 mm), Rør (5 ml)
Materiale Polystyren
Stillinger 1
Form Round
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Koniske, rundbundede rør
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) åbning 29 mm
Produkttype Reagensrør enkelt stativ
Hylder None
Højde (metrisk) 30 mm
Array 1 x 1